SML0139
EMD386088
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-Chloro-2-methyl-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-Indole hydrochloride, EMD-386088
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: ≥16 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.Cc1[nH]c2ccc(Cl)cc2c1C3=CCNCC3
InChI
1S/C14H15ClN2.ClH/c1-9-14(10-4-6-16-7-5-10)12-8-11(15)2-3-13(12)17-9;/h2-4,8,16-17H,5-7H2,1H3;1H
WWSNDUWIZDYGIQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Articoli
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.