Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 164,00 € |
Informazioni su questo articolo
164,00 €
Nome del prodotto
GW788388 Hydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥8 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O=C(NC1CCOCC1)c2ccc(cc2)-c3cc(ccn3)-c4c[nH]nc4-c5ccccn5
InChI
1S/C25H23N5O2.H2O/c31-25(29-20-9-13-32-14-10-20)18-6-4-17(5-7-18)23-15-19(8-12-27-23)21-16-28-30-24(21)22-3-1-2-11-26-22;/h1-8,11-12,15-16,20H,9-10,13-14H2,(H,28,30)(H,29,31);1H2
InChI key
VZRJMBZMFKADGR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), powder | description TGF-β RI Kinase Inhibitor II, CAS 446859-33-2, is a cell-permeable, potent, reversible, ATP-competitive inhibitor of TGF-β R1 kinase (IC50 = 23 nM and 4 nM for ALK5 binding & auto-phosphorylation). | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥8 mg/mL | solubility DMSO: soluble 10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility methanol: 5 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: ≥20 mg/mL |
| originator GlaxoSmithKline | originator GlaxoSmithKline | originator - | originator GlaxoSmithKline |
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?