Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 184,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 749,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H31FN4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
514.59
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
184,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1c(cccc1)N2CCN(CC2)Cc3c(ccc(c3)[C@H]4N[C@@H](Cc5c6c([nH]c54)cccc6)C(=O)O)OC
InChI
1S/C30H31FN4O3/c1-38-27-11-10-19(16-20(27)18-34-12-14-35(15-13-34)26-9-5-3-7-23(26)31)28-29-22(17-25(33-28)30(36)37)21-6-2-4-8-24(21)32-29/h2-11,16,25,28,32-33H,12-15,17-18H2,1H3,(H,36,37)/t25-,28+/m0/s1
InChI key
FUHCEERDBRGPQZ-LBNVMWSVSA-N
Biochem/physiol Actions
NAADP (nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate) has recently been recognized as a crucial Ca2+-releasing second messenger in several mammalian tissues including pancreatic, brain and cardiac. Ned-19 is a potent inhibitor of NAADP action. It is a selective blocker of cellular NAADP-induced Ca2+-release and can fluorescently label NAADP receptors. Ned-19 blocks NAADP signaling at nanomolar concentrations. In intact cells, Ned-19 blocked NAADP signaling and fluorescently labeled NAADP receptors.The trans-Ned-19 is more potent than the cis form in regard to both inhibition of Ca2+ release (IC50 of 6 nM versus 800 nM) and [32P]NAADP binding (IC50 of 0.4 nM versus 15 μM).
Potent inhibitor of NAADP action, selective blocker of cellular NAADP-induced Ca2+-release; fluorescently labels NAADP receptors
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?