SMB00918
Arabinofuranose
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
L-Arabinofuranose, (3R,4R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolane-2,3,4-triol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
off-white
Punto di fusione
118—121 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
HMFHBZSHGGEWLO-HWQSCIPKSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3