Vai a
A3131
D-(−)-Arabinose
≥98% (GC)
Sinonimo/i:
Aldehydo-D-arabinose
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
54,90 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
90,60 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
271,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.13
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-708-5
Beilstein/REAXYS Number:
1723079
MDL number:
54,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
optical activity
[α]20/D -105 to -103 °, c = 4% (w/v) in water
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white to off-white
mp
162-164 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
O[C@@H]1COC(O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m1/s1
InChI key
SRBFZHDQGSBBOR-ZRMNMSDTSA-N
Application
D-(−)-Arabinose is a D-ribose analogue present in sugar polymers such as the arabinogalatans of mycobacterial cell walls and plant tissues. D-Arabinose is a substrate used to identify, differentiate and characterize arabinose isomerase(s) that have commercial value in the production of tagatose, a low calorie sweetener.
Biochem/physiol Actions
D-Arabinose is a reducing sugar. It is a pentose analog of D-ribose that is a constituent of mycobacterial cell wall arabinogalactans. It is also a substrate for D-erythroascorbic acid synthesis in yeast.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
10850PHR2100
D-(−)-Arabinose ≥99.0%, suitable for microbiology
Millipore
10850
D-(−)-Arabinose
Arabinose Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2100
Arabinose
description
≥98% (GC)
description
≥99.0%, suitable for microbiology
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥98% (GC)
assay
≥99.0%, ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(−)-Arabinose
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf