Vai a
A9524
DL-Arabinose
≥98% (GC)
Sinonimo/i:
(2R,3R,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
105,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.13
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-699-8
Beilstein/REAXYS Number:
1723086
MDL number:
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
cell culture
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
InChI key
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Application
DL-Arabinose is a mixture of the diastereomers D-arabinose and L-arabinose used in physicochemical studies to measure properties such as dielectric relaxation. It may be used in chiral separation of sugars.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
X150059765W325501
DL-Arabinose ≥98% (GC)
Sigma-Aldrich
A9524
DL-Arabinose
D-(+)-Xylose ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
X1500
D-(+)-Xylose
(+)-Isopulegol analytical standard
Supelco
59765
(+)-Isopulegol
biological source
cell culture
biological source
cell culture
biological source
-
biological source
synthetic
assay
≥98% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
99%
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)