Documenti
79469
Sigma-Aldrich
D-Arabino-1,4-lactone
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
D-Arabinonic acid γ-lactone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Forma fisica
crystals
Attività ottica
[α]/D 72.0±3.0°, c = 1 in H2O
Colore
white
Punto di fusione
94 - 100  °C ( (201 - 212 °F ))
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1OC(=O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H8O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-4,6-8H,1H2/t2-,3-,4+/m1/s1
CUOKHACJLGPRHD-JJYYJPOSSA-N
Applicazioni
D-Arabino-1,4-lactone is used as a substrate to identify, differentiate and characterize stereospecific arabino-1,4-lactone oxidase(s)/ arabinonolactone oxidase(s) (LdALO) involved in vitamin C biosynthesis. D-Arabino-1,4-lactone is used as a precursor for the biosynthesis of erythroascorbate.
Altre note
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3