W325501
L-(+)-arabinosio
99%
Sinonimo/i:
(+)-arabinose, (2R,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, L(+)-Pectinose, L-arabino-pentose, Pectin sugar
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
99%
Attività ottica
[α]/D 102 to 105°, c = 10 in H2O (24 hours)
Punto di fusione
160-163 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
woody
Stringa SMILE
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?