Documenti fondamentali
SMB00580
Sigma-Aldrich
Vitamin K4
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Methyl-1,4-naphthalenediol diacetate, Menadiol diacetate, Vitamin K diacetate, acetomenaphthone
Scegli un formato
25 G
150,00 €
150,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
150,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.79
150,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
tecniche
HPLC: suitable
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(OC1=CC(C)=C(OC(C)=O)C2=CC=CC=C21)=O
InChI
1S/C15H14O4/c1-9-8-14(18-10(2)16)12-6-4-5-7-13(12)15(9)19-11(3)17/h4-8H,1-3H3
RYWSYCQQUDFMAU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Vitamin K4 (VK4), also referred to as 2-methyl-1,4-naphthalenediyldiacetate, is a synthetic hydrophilic form of vitamin K that belongs to menadione family. It is a diacetate form of VK3.[1]
Azioni biochim/fisiol
Vitamin K4 elicits anti-cancer functionality and induces apoptosis in prostate carcinoma.[2]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Vitamin K2-(MK-7) 100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, Cerilliant®
Supelco
V-044
Vitamin K2-(MK-7)
Phylloquinone (K1) analytical standard
Supelco
47773
Phylloquinone (K1)
Phytomenadione European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P1609000
Phytomenadione
Vitamin K4 induces tumor cytotoxicity in human prostate carcinoma PC-3 cells via the mitochondria-related apoptotic pathway.
Jiang Y
Pharmazie, 68, 442-448 (2013)
One-Pot Hydroacetylation of Menadione (Vitamin K3) to Menadiol Diacetate (Vitamin K4) by Heterogeneous Catalysis.
Dobrinescu C
Advanced Synthesis & Catalysis, 354, 1301-1306 (2012)
Yu Jiang et al.
Die Pharmazie, 68(6), 442-448 (2013-07-24)
Vitamin K4 (VK4) is a synthetic hydrophilic menadione compound, which is clinically used as hemostasis medicine. It has been reported that several vitamin Ks had inhibitory effects on various cancer cells. However, there is no report about VK4s anticancer activity.