Vai a
V3501
Vitamin K1
viscous liquid
Sinonimo/i:
2-Methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone, 3-Phytylmenadione, Phylloquinone, Vitamin K1(20)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
180,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
538,00 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
943,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H46O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
450.70
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058015
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
201-564-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2568816
180,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic
inorganic)
Quality Segment
form
viscous liquid
color
, Yellow to Very Dark Yellow to Very Dark Orange
refractive index
n20/D 1.527 (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
density
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=CC=C21)C(C)=C(C/C=C(CCC[C@@H](CCC[C@H](C)CCCC(C)C)C)\C)C2=O
InChI
1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/t23-,24-/m1/s1
InChI key
MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
General description
Vitamin K1/Phylloquinone is a prenylated naphthoquinone. It is produced by plants, green algae and some species of cyanobacteria.
Application
Vitamin K1 has been used in the preparation of culture media.
Biochem/physiol Actions
Vitamin K1 (Phylloquinone) is a lipid soluble polycyclic aromatic ketone used as a cofactor in the formation of coagulation factors II (prothrombin), VII, IX and X; anticoagulant factors protein C and S and as a cell signaling factor. Vitamin K1 is essential for blood coagulation, bone and vascular metabolism. Phylloquinone from green leafy vegetables and vegetable oil is the most important dietary source of vitamin K for humans.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P1609000BP423PHR1078
Vitamin K1 viscous liquid
Sigma-Aldrich
V3501
Vitamin K1
Phytomenadione European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P1609000
Phytomenadione
Phytomenadione British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP423
Phytomenadione
Phytonadione Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1078
Phytonadione
description
viscous liquid
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
biological source
synthetic (organic
inorganic)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid (Clear)
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
, Yellow to Very Dark Yellow to Very Dark Orange
color
-
color
-
color
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
mp
−20 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vitamin K1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. How much of Vitamin K1 per litre of anaerobic gut-mimicking media is recommended?
    1 risposta
    1. This is not an application that is QC tested, but the literature indicates that a good starting point might be 0.5 ug/mL. Please see: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6658209/
      Another option would be to use a Vitamin K1 ready-made solution, such as: https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/sbr00053
      This product is at a concentration of 5 mg/mL, but recommends dilution down to 1 ug/mL prior to use, and states that the optimal concentration may vary by strain so, further experimentation may be necessary to determine optimal conditions.