Documenti fondamentali
SMB00574
Sigma-Aldrich
Licoagroside B
≥95% (LC/MS-UV)
Scegli un formato
1 MG
273,00 €
273,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
273,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H24O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
432.38
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
273,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (LC/MS-UV)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(CC(O)(CC(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)OC2=C(OC=CC2=O)C)=O)C)=O
InChI
1S/C18H24O12/c1-8-16(9(19)3-4-27-8)30-17-15(25)14(24)13(23)10(29-17)7-28-12(22)6-18(2,26)5-11(20)21/h3-4,10,13-15,17,23-26H,5-7H2,1-2H3,(H,20,21)/t10-,13-,14+,15-,17+,18?/m1/s1
WCVUIHQUPRXYKT-RGCIIANRSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
W Li et al.
Phytochemistry, 55(5), 447-456 (2001-01-05)
An unusual biflavonoid named licoagrodin was isolated from the hairy root cultures of Glycyrrhiza glabra (Leguminosae) along with three prenylated retrochalcones, licoagrochalcones B, C, D, a prenylated aurone, licoagroaurone and four known prenylated flavonoids, licochalcone C, kanzonol Y, glyinflanin B