Documenti fondamentali
SMB00403
Sigma-Aldrich
α-Man-PEG3-Azide
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(8-Azido-3,6-dioxaoctyl) α-D-mannopyranoside, 2-{2-[2-azidoethoxy]ethoxy}ethyl α-D-mannopyranoside
Scegli un formato
25 MG
361,90 €
361,90 €
Prezzo di listino517,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
361,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H23N3O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
337.33
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
361,90 €
Prezzo di listino517,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)C(CO)O[C@@H]1OCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H23N3O8/c13-15-14-1-2-20-3-4-21-5-6-22-12-11(19)10(18)9(17)8(7-16)23-12/h8-12,16-19H,1-7H2/t8?,9-,10-,11?,12?/m0/s1
ABBZTEUICIJBPU-SJZSRGDHSA-N
Descrizione generale
α-Man-PEG3-Azide is a PEGylated glycoside.
Azioni biochim/fisiol
α-Man-PEG3-Azide is a PEGylated glycoside. PEGylated glycosides are used as ligands for Click Chemistry. They may also be important as carbohydrate carriers in glycotherapeutic applications, drug carriers for site-specific delivery, drug enhancers for decreasing toxicity, and solubility and protein enhancers.
Altre note
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)