Documenti fondamentali
514012
Sigma-Aldrich
1-Azido-1-deoxy-β-D-lactopyranoside
97%
Sinonimo/i:
1-Azido-1-deoxy-beta-D-lactopyranoside, 1-Azido-1-deoxy-beta-D-lactose, 4-O-beta-D-Galactopyranosyl-beta-D-glucopyranosyl azide, beta-Lactosyl azide
Scegli un formato
500 MG
461,00 €
461,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
461,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H21N3O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
367.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
461,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +14.8°, c = 1% in DMSO
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
120 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)N=[N+]=[N-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H21N3O10/c13-15-14-11-8(21)7(20)10(4(2-17)23-11)25-12-9(22)6(19)5(18)3(1-16)24-12/h3-12,16-22H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11-,12+/m1/s1
FJOYNMRZUBUGGP-DCSYEGIMSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)