Documenti fondamentali
SIAL0828
Sigma-Aldrich
Provette da centrifuga Sigma®
capacity 50 mL, pack of 20 × 25 ea racked, sterile
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.22
Materiali
polypropylene
Descrizione
marking spot
Sterilità
sterile
Caratteristiche
RCF 17000 × g
disposable
graduated
graduations 5 ‑ 50 mL (graduation interval: 2.5mL)
Confezionamento
pack of 20 × 25 ea racked
D.E. × lungh.
29.1 mm × 114.4 mm
Capacità
50 mL
Colore
natural
Descrizione generale
Le provette da centrifuga monouso da 15 mL Sigma sono disponibili come provette in polietilene tereftalato (PET) trasparente con chiusura a tappo tradizionale o come provette in polipropilene (PP) con tappi tradizionali o la nuova chiusura facile da chiudere e aprire con superiore ergonomia data dalla più estesa zigrinatura e dal profilo arrotondato dei bordi. Le provette da centrifuga Sigma sono disponibili in polipropilene sia in portaprovette che impacchettate in quantità.
  • Sterili, certificati apirogeni e privi di DNasi/RNasi
  • Scale graduate stampate in nero e ampio riquadro bianco per l′etichettatura.
  • La RCF massima per le provette in PET è 3.600 x g
Note legali
Sigma is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Protocolli
3D Spheroid BME Cell Invasion Assay utilizes specialized plates and ECM for cell aggregation and spheroid formation in vitro.
3-D Culture Matrix™ Collagen I facilitates cellular growth and differentiation in vitro, offering versatile applications in biomedical research.