SHC203
MISSION® TRC2 pLKO.5-puro-CMV-TurboGFP™ Positive Control Plasmid DNA
Green fluorescent protein marker to monitor transduction efficiency
Sinonimo/i:
MISSION® Control Vectors
Scegli un formato
608,00 €
Scegli un formato
About This Item
608,00 €
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Concentrazione
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Ampicillin and puromycin antibiotic resistance genes provide selection in bacterial or mammalian cells respectively. In addition, self-inactivating replication incompetent viral particles can be produced in packaging cells (HEK293T) by co-transfection with compatible packaging plasmids (SHP001). The TRC2 TurboGFP Control Vector is provided as 10 μg of plasmid DNA in Tris-EDTA (TE) buffer at a concentration of 500 ng/μl.
Applicazioni
Note legali
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)