SHC004
MISSION® pLKO.1-puro TurboGFP™ shRNA Control Plasmid DNA
shRNA sequence targeting tGFP
Sinonimo/i:
MISSION® Control Vectors
Scegli un formato
381,00 €
Scegli un formato
About This Item
381,00 €
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
MISSION®
Concentrazione
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Ampicillin and puromycin antibiotic resistance genes provide selection in bacterial or mammalian cells respectively. In addition, self-inactivating replication incompetent viral particles can be produced in packaging cells (HEK293T) by co-transfection with compatible packaging plasmids.[2][3] The TurboGFP shRNA Control Vector is provided as 10 μg of plasmid DNA in Tris-EDTA (TE) buffer at a concentration of 500 ng/μl.
Applicazioni
Note legali
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)