Documenti fondamentali
SCP0099
Sigma-Aldrich
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Scegli un formato
5 MG
185,00 €
185,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
185,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H39N6O10
Peso molecolare:
655.68
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
185,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Caspase Substrate,
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥80%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)