Documenti fondamentali
SRP0687
Sigma-Aldrich
RSK Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized powder
Scegli un formato
1 MG
89,40 €
89,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
89,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
89,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
RSK Substrate, ≥95% (HPLC)
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized powder
PM
1242.5
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Useful as a substrate for RSK1, RSK2, or RSK3 protein kinase.
Azioni biochim/fisiol
The RSK sub peptide sequence (KRRRLSSLRA) is based on human 40S ribosomal protein S6 (amino acid 230-239).
Sequenza
KRRRLSSLRA
Ricostituzione
Reconstitute in distilled water to a final concentration of 1mg/mL.
Stoccaggio e stabilità
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)