Vai a
SCP0102
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Sinonimo/i:
Ac-AEVD-pNA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H34N6O11
Peso molecolare:
594.57
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Nome del prodotto
Caspase Substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥80%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
The modified tetrapeptide Ac-AEVD-pNA, is a chromogenic substrate for caspase-10.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)