SCJ4600050
CF™ 660C succinimidyl ester
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
Scegli un formato
331,00 €
Scegli un formato
About This Item
331,00 €
Prodotti consigliati
Saggio
≥90% (TLC)
Stato
solid
PM
~3,112 g/mol (free acid)
Solubilità
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (coefficiente d’estinzione)
200000 at 667 nm
Rapporto di assorbanza
A280/667 nm 0.08
Fluorescenza
λex 633, 635 or 640 nm (Flow cytometry laser line)
λex 633, 635 or 640 nm (Microscopy laser line)
λex 667 nm; λem 685 nm
Compatibilità
suitable for fluorescence
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)