Documenti fondamentali
DUO92001
Sigma-Aldrich
Sonda in situ PLA® Duolink® anti topo PLUS
Sinonimo/i:
in situ Proximity Ligation Assay reagent, Protein Protein Interaction Assay reagent
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Reattività contro le specie:
mouse
application:
IF
PLA
tecniche:
immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
citations:
568
Origine biologica
donkey (polyclonal)
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin (secondary antibody)
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Nome Commerciale
Duolink®
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
Compatibilità
suitable for brightfield
suitable for fluorescence
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
®®
®®
®®
® Altri reagenti necessari sono una coppia di sonde PLA da specie differenti (una PLUS e una MINUS), reagenti di rivelazione, tamponi di lavaggio e mezzo di montaggio. Tenere presente che le sonde PLA Duolink® devono essere generate contro le specie ospiti degli anticorpi primari. L′analisi si effettua con l′attrezzatura comunemente utilizzata per l′immunofluorescenza. Per la rilevazione in campo chiaro è disponibile anche l′HRP.
La sonda PLA anti-topo reagisce con lintera molecola di IgG di topo e con le catene leggere di altre immunoglobuline murine. La sonda PLA anti-topo può mostrare cross-reattività con anticorpi di ratto, mentre la cross reattività è trascurabile con le proteine sieriche bovine, di pollo, di capra, porcellino d′India, criceto siriano, cavallo, umane, di coniglio e di pecora. Insieme a questo prodotto si deve usare una sonda MINUS di una specie differente.
Testare gli anticorpi primari (IgG, mono o policlonali) mediante un saggio standard di immunofluorescenza (IF), immunoistochimica (IHC) o immunocitochimica (ICC) per determinare le condizioni ottimali di fissazione, blocking e titolo. I reagenti per PLA in situ Duolink® sono idonei all′uso su cellule fissate, cytospin, cresciute su vetrino, fissate in formalina, incluse in paraffina (FFPE) o su tessuto (fresco o congelato).
®
®
Caratteristiche e vantaggi
  • Non è necessaria alcuna sovraespressione o manipolazione genetica
  • Elevata specificità (meno falsi positivi)
  • Sensibilità alla singola molecola grazie all′amplificazione a cerchio rotante
  • Possibile quantificazione relativa
  • Non richiede un′apparecchiatura particolare
  • Più rapido e più semplice della FRET
  • Maggiore accuratezza rispetto alla co-immunoprecipitazione (co-IP)
  • Risultati pronti per la pubblicazione
Componenti
Il prodotto comprende quanto segue:
  • 5 sonde PLA anti-topo PLUS, anticorpo secondario anti-topo di asino coniugato con oligonucleotide PLUS
  • 1 soluzione di blocco, reagente per bloccare il campione
  • 1 diluente dell′anticorpo, per la diluizione delle sonde PLA e degli anticorpi primari
Per maggiori informazioni vedere la scheda tecnica.
Note legali
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hyun Jik Lee et al.
Cell death and differentiation, 26(9), 1716-1734 (2018-11-23)
Hypoxia inducible factor 1α (HIF1α) is a master regulator leading to metabolic adaptation, an essential physiological process to maintain the survival of stem cells under hypoxia. However, it is poorly understood how HIF1α translocates into the nucleus in stem cells
Xiaofan Li et al.
Journal of virology, 93(17) (2019-06-14)
Herpesviruses are ubiquitous, and infection by some, like Epstein-Barr virus (EBV), is nearly universal. To persist, EBV must periodically switch from a latent to a replicative/lytic phase. This productive phase is responsible for most herpesvirus-associated diseases. EBV encodes a latency-to-lytic
Pengcheng Zhu et al.
Cancer cell, 19(3), 401-415 (2011-03-15)
Cancer is a leading cause of death worldwide. Tumor cells exploit various signaling pathways to promote their growth and metastasis. To our knowledge, the role of angiopoietin-like 4 protein (ANGPTL4) in cancer remains undefined. Here, we found that elevated ANGPTL4
M Aubele et al.
British journal of cancer, 103(5), 663-667 (2010-08-12)
Protein tyrosine kinase 6 (PTK6; breast tumour kinase) is overexpressed in up to 86% of the invasive breast cancers, and its association with the oncoprotein human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) was shown in vitro by co-precipitation. Furthermore, expression
Birgitte B Olsen et al.
BMC molecular biology, 13, 7-7 (2012-03-13)
The DNA-dependent protein kinase (DNA-PK) is a nuclear complex composed of a large catalytic subunit (DNA-PKcs) and a heterodimeric DNA-targeting subunit Ku. DNA-PK is a major component of the non-homologous end-joining (NHEJ) repair mechanism, which is activated in the presence
Articoli
Things to consider for preparation, setup and execution of the Duolink® assay protocol
Support information including tips and tricks, frequently asked questions, and basic troubleshooting.
Contenuto correlato
Applications to detect, quantify and visualize protein-protein interactions, post-translational modifications and low expression protein detection using proximity ligation assay