M2699
Marimastat
≥98% (HPLC), solid, MMP inhibitor
Sinonimo/i:
BB2516, (2S,3R)-N4-[(1S)-2,2-Dimethyl-1-[(methylamino)carbonyl] propyl]-N1,2-dihydroxy-3-(2-methylpropyl)butanediamide
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Marimastat, ≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: ≥20 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)[C@H](O)C(=O)NO)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H29N3O5/c1-8(2)7-9(10(19)13(21)18-23)12(20)17-11(14(22)16-6)15(3,4)5/h8-11,19,23H,7H2,1-6H3,(H,16,22)(H,17,20)(H,18,21)/t9-,10+,11-/m1/s1
OCSMOTCMPXTDND-OUAUKWLOSA-N
Informazioni sul gene
Categorie correlate
Applicazioni
- metalloproteinase 2/9 (MMP2/9), to study its effects on exercise-mediated interleukin-6 (IL-6) release in mice[1]
- metalloproteinase, to determine protease activity in Pseudomonas aeruginosa cultures[2]
- metalloproteinase 10 (MMP10), to study its effect on monoclonal antibody H3 binding to MMP10[3]
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)