Documenti fondamentali
SAB5702211
Sigma-Aldrich
Anti-Progesterone Receptor Antibody, clone 4Y4H5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
NR3C3,PR,PGR
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4Y4H5, monoclonal
Stato
liquid
PM
120 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.00 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
AAAGGVALVPKEDSRFSAPRVALVEQDAPMAPGRSPLATTVMDFIHVPILPLNHALLAARTRQLLEDESYD
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PGR(5241)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the steroid receptor superfamily. The encoded protein mediates the physiological effects of progesterone, which plays a central role in reproductive events associated with the establishment and maintenance of pregnancy. This gene uses two distinct promotors and translation start sites in the first exon to produce several transcript variants, both protein coding and non-protein coding. Two of the isoforms (A and B) are identical except for an additional 165 amino acids found in the N-terminus of isoform B and mediate their own response genes and physiologic effects with little overlap. [provided by RefSeq, Sep 2015]
Immunogeno
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 260-330 of human Progesterone Receptor (NP_000917.3).
Applicazioni
WB, IHC
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)