MABS1234
Anti-Progesterone Receptor B Antibody, clone 250/H11
clone 250/H11, from mouse
Sinonimo/i:
Progesterone receptor, PR, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 3, Progesterone Receptor B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
250/H11, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PGR(5241)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot stained paraformaldehyde-fixed and Triton X-100-fixed MCF10A cells engineered to express progesterone receptor isoform B (PR-B), but not MCF10A cells engineered to express isoform A/PR-A by fluorescent immunocytochemistry (Courtesy of Dr. Dean Edwards, Baylor College of Medicine, USA).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected endogenous progesterone receptor isoform B (PR-B) in human breast cancer T47D cell lysate, as well as exogenously expressed PR-B in transfected DCIS.COM human ductal carcinoma in situ (DCIS) breast cancer cells, but not in PR-A-transfected or untransfected DCIS.COM cells (Courtesy of Dr. Dean Edwards, Baylor College of Medicine, USA).
Signaling
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected progesterone receptor isoforms B (PR-B), but not isoform A (PR-A) in human breast cancer T47D cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1