M8770
Anti-Mouse IgG1 (heavy chain specific) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-Mouse Igg1, Heavy Chain Specific Secondary Antibody, Heavy Chain Specific Secondary Antibody - Anti-Mouse IgG1 (heavy chain specific) antibody produced in goat
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
tecniche
Ouchterlony double diffusion: suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)