Documenti fondamentali
SAB5700846
Sigma-Aldrich
Anti-WNT4 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
SERKAL, WNT-4, WNT4
Scegli un formato
100 μL
370,00 €
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
370,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
32
39
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
1.28 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WNT4(54361)
Descrizione generale
The WNT gene family consists of structurally related genes which encode secreted signaling proteins. These proteins have been implicated in oncogenesis and in several developmental processes, including regulation of cell fate and patterning during embryogenesis. This gene is a member of the WNT gene family, and is the first signaling molecule shown to influence the sex-determination cascade. It encodes a protein which shows 98% amino acid identity to the Wnt4 protein of mouse and rat. This gene and a nuclear receptor known to antagonize the testis-determining factor play a concerted role in both the control of female development and the prevention of testes formation. This gene and another two family members, WNT2 and WNT7B, may be associated with abnormal proliferation in breast tissue. Mutations in this gene can result in Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome and in SERKAL syndrome.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 122-351 of human WNT4 (NP_110388.2).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)