Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
ABN1445
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-PPAR-gamma
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Peroxisome proliferator-activated receptor gamma, Nuclear receptor subfamily 1 group C member 3, PPAR-gamma, PPARgamma
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
application:
ICC
WB
Reattività contro le specie:
human, mouse
tecniche:
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
4
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
porcine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPARG(5468)
Descrizione generale
Il recettore gamma attivato dai proliferatori dei perossisomi (UniProt P37231; detto anche membro 3 del gruppo C della sottofamiglia 1 dei recettori nucleari, PPAR-gamma, PPARgamma) nell′uomo è codificato dal gene PPARG (detto anche e GLM1, NR1C3) (Gene ID 5468). I recettori gamma attivati dai proliferatori dei perossisomi (PPAR) sono proteine recettoriali nucleari che agiscono come fattori di trascrizione. I gei bersaglio dei PPAR hanno ruoli essenziali nella regolazione della differenziazione, dello sviluppo e del metabolismo (carboidrati, lipidi, proteine) cellulari e nella tumorigenesi. Esistono tre tipi di PPAR, denominati alfa, delta (beta) e gamma. Inoltre, gli splicing alternativi producono tre isoforme gamma dei PPAR. Tutti i PPAR eterodimerizzano con il recettore per i retinoidi (RXR) e legano gli elementi di risposta ormonale ai proliferatori dei perossisomi (PPRE; AGGTCANAGGTCA) nella regione del promotore dei geni bersaglio. PPARγ è attivato dalla prostaglandina PGJ2 e da alcuni membri della famiglia 5-HETE dei metaboliti dell′acido arachidonico, inclusi 5-osso-15(S)-HETE e 5-osso-ETE.
Specificità
Questo anticorpo policlonale è mirato contro una sequenza interna presente in tutte le diverse isoforme di splicing di PPAR-gamma di uomo e topo riportate da UniProt (P37231 e P37238).
Immunogeno
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente a una sequenza interna situata entro la metà N-terminale della proteina PPAR-gamma umana.
Applicazioni
Questo anticorpo anti-PPAR-gamma è convalidato per l′uso in metodiche di Western blotting e immunocitochimica per la rivelazione di PPAR-gamma.
Saggio immunocitochimico: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 1 µg/mL ha permesso di rivelare PPAR-gamma in cellule HUVEC, A431, HeLa, HEK293 e NIH/3T3.
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 1 µg/mL ha permesso di rilevare PPAR-gamma in 10 µg di lisato di tessuto muscolare scheletrico umano.
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule MCF-7.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 1 µg/mL ha permesso di rivelare PPAR-gamma in 10 µg di lisato di cellule MCF-7.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~55/60 kDa. 54,68 kDa (PPARgamma1(wt) di uomo; isoforma 1), 57,62 kDa (di uomo, isoforma 2), 21,58 kDa (PPARgamma1(tr) di uomo; isoforma 3), 54,51 kDa (di topo, isoforma 1), 57,60 kDa (di topo, isoforma 2) calcolato. In alcuni lisati possono comparire una o più bande non caratterizzate.
Linkage
Sostituisce: 07-466
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Da Peng et al.
Genome medicine, 13(1), 73-73 (2021-05-01)
Cancer researchers use cell lines, patient-derived xenografts, engineered mice, and tumoroids as models to investigate tumor biology and to identify therapies. The generalizability and power of a model derive from the fidelity with which it represents the tumor type under
Timothy A Simeone et al.
Experimental neurology, 287(Pt 1), 54-64 (2016-08-17)
The ketogenic diet (KD) is an effective therapy primarily used in pediatric patients whom are refractory to current anti-seizure medications. The mechanism of the KD is not completely understood, but is thought to involve anti-inflammatory and anti-oxidant processes. The nutritionally-regulated
Sara Franceschelli et al.
International journal of molecular sciences, 24(3) (2023-02-12)
Cholesterol accumulation in macrophages leads to the formation of foam cells and increases the risk of developing atherosclerosis. We have verified whether hydroxytyrosol (HT), a phenolic compound with anti-inflammatory and antioxidant properties, can reduce the cholesterol build up in THP-1
Jose Diego Botezelli et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 319(3), E529-E539 (2020-07-28)
Hyperinsulinemia plays a causal role in adipose tissue expansion. Mice with reduced insulin have increased energy expenditure, but the mechanisms remained unclear. Here we investigated the effects of genetically reducing insulin production on uncoupling and oxidative mitochondrial proteins in liver