Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
SAB5700160
Sigma-Aldrich
Anti-TriMethyl-Histone H3-K4 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
H3.4, H3/g, H3FT, H3t, HIST1H3A, HIST3H3, Histone H3
Scegli un formato
100 μL
315,00 €
315,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB04791
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
315,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
315,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB04791
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
15
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
0.58 mg/ml
tecniche
ChIP: 1:20-1:100
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
trimethylation (Lys4)
Informazioni sul gene
human ... H3-4(8290)
Descrizione generale
Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. Nucleosomes consist of approximately 146 bp of DNA wrapped around a histone octamer composed of pairs of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4). The chromatin fiber is further compacted through the interaction of a linker histone, H1, with the DNA between the nucleosomes to form higher order chromatin structures. This gene is intronless and encodes a replication-dependent histone that is a member of the histone H3 family. Transcripts from this gene lack polyA tails; instead, they contain a palindromic termination element. This gene is located separately from the other H3 genes that are in the histone gene cluster on chromosome 6p22-p21.3.
Immunogeno
A synthetic methylated peptide corresponding to residues surrounding K4 of human histone H3
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)