SAB5500174
Anti-S6 Ribosomal Protein (phospho S240/244) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP45, affinity isolated antibody
Scegli un formato
321,00 €
Scegli un formato
About This Item
321,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in proprietary host
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SP45, monoclonal
Reattività contro le specie
human (tested)
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
chicken, mouse, bovine, frog, pig, dog, rat, rabbit
tecniche
immunohistochemistry: 1:50
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer240/pSer244)
Informazioni sul gene
human ... RPS6(6194)
Descrizione generale
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)