SAB5300064
Monoclonal Anti-KLHL21 antibody produced in mouse
clone 2H4, ascites fluid
Sinonimo/i:
KIAA0469, KLHL21, MGC99635
Scegli un formato
417,00 €
Scegli un formato
About This Item
417,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2H4, monoclonal
PM
66 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... KLHL21(9903)
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against KLHL21
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)