Documenti fondamentali
SAB4701114
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD34-APC antibody produced in mouse
clone 581
Sinonimo/i:
Hematopoietic progenitor cell antigen CD34, Mucosialin
Scegli un formato
100 TESTS
384,00 €
384,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 TESTS
384,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
384,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
581, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
tecniche
flow cytometry: 10 μL
Numero d’accesso
NM_001025109.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD34(947)
Categorie correlate
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody 581 reacts with CD34 (Mucosialin), a 110-115 kDa monomeric transmembrane phosphoglycoprotein expressed on hematopoietic progenitors cells and on the most pluripotential stem cells; it is gradually lost on progenitor cells. The antibody recognizes the class III CD34 epitope resistant to neuraminidase, chymopapain and glycoprotease.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)