SAB4502541
Anti-CD45 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
L-CA, LY-5, Leukocyte common antigen precursor, Leukocyte common antigen variant 4 precursor, Lymphocyte common antigen Ly-5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 147 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTPRC(5788)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 981-1030
Applicazioni
- immunohistochemistry staining
- immunofluorescence staining
- immunostaining