MABT117
Anti-Endoglin (CD105) Antibody, clone 44G4
clone 44G4, from mouse
Sinonimo/i:
Endoglin, CD104
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
44G4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ENG(2022)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory to IP Endoglin from HOON, NALM-6, 3104, 3161, HL-60, U-937, EM-3 and KG-1a cells (Gougos, A., and Letarte, M. (1988). J Immunol. 141(6):1925-1933).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualità
Flow Cytometry Analysis: A 1:200 dilution of this antibody detected Endoglin in HUVEC cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HUVEC cells
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Articoli
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.