SAB4700990
Monoclonal Anti-Placental Alkaline Phosphatase antibody produced in mouse
clone H7E8
Sinonimo/i:
ALPP, PAP, PLAP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
H7E8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
NM_001632.3
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ALPP(250)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico