Documenti
MAB8887
Sigma-Aldrich
Anti-Collagen Type II Antibody, clone 6B3
clone 6B3, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-Anti-ANFH, Anti-Anti-AOM, Anti-Anti-COL11A3, Anti-Anti-SEDC, Anti-Anti-STL1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6B3, monoclonal
Reattività contro le specie
human, chicken, mouse, salamander
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL2A1(1280)
Specificità
In Western blotting (but not ELISA), MAB8887 recognizes both a1(II) and a3(XI) chains which have identical primary structure. In Western blotting, MAB8887 reacts with the TCA fragment of lathyritic type II collagen after digestion with mammalian collagenase. It also reacts with pepsin-digested type II collagen. It will not react with intact Collagen II under traditional conditions.
Its epitope is localized in the triple helix of type II collagen. It shows no cross-reaction with type I or type III collagen. Immunoblotting of CNBr peptides of collagen II shows that MAB8887 reacts with CB11 (25kDa) fragment which is the site of immunogenic and arthritogenic epitopes along the intact type II molecule.
In pepsin solublized collagen II, MAB8887 reacts with a 95-97 kDa fragment, as well as, the native single chain of 120kDa. If propeptides are present, MAB8887 will detect a 200kDa fragment.
Immunogeno
Purified type II collagen; obtained from adult chicken sternum by limited pepsinization.
Applicazioni
&
μ º
Immunofluorescenza
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Sottocategoria di ricerca
Proteine dell′ECM
Descrizione del bersaglio
120 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
Purificazione con proteina G
Purified immunoglobulin in 10 mM PBS, pH 7.4 with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8 °C in aliquote non diluite per un massimo di sei mesi.
Risultati analitici
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Terminal differentiation of chick embryo chondrocytes requires shedding of a cell surface protein that binds 1,25-dihydroxyvitamin D3.
Dreier, R; Gunther, BK; Mainz, T; Nemere, I; Bruckner, P
The Journal of Biological Chemistry null
Low-density lipoprotein receptor-related protein 5 governs Wnt-mediated osteoarthritic cartilage destruction.
Shin, Y; Huh, YH; Kim, K; Kim, S; Park, KH; Koh, JT; Chun, JS; Ryu, JH
Arthritis Research & Therapy null
Xiaobing Huang et al.
International journal of molecular medicine, 38(4), 1141-1151 (2016-08-31)
Recent studies have indicated that the hematopoietic stem/progenitor cell (HSPC) niche, consisting of two major crucial components, namely osteoblasts (OBs) and mesenchymal stromal cells (MSCs), is responsible for the fate of HSPCs. Thus, closely mimicking the HSPC niche ex vivo may be an
R S Cosden et al.
Osteoarthritis and cartilage, 19(2), 200-205 (2010-12-01)
The ability to fully regenerate lost limbs has made the axolotl salamander (Ambystoma mexicanum) a valuable model for studies of tissue regeneration. The current experiments investigate the ability of these vertebrates to repair large articular cartilage defects and restore normal
Qiang Fu et al.
Molecular medicine reports, 13(6), 4659-4665 (2016-04-16)
The aim of the present study was to evaluate the tumorigenic potential of nuclear transfer-derived (nt) mouse embryonic stem cells (mESCs) transplanted into infarcted rat hearts. The nt‑mESCs were cultured using a bioreactor system to develop embryoid bodies, which were