Documenti fondamentali
SAB4700123
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD22-APC antibody produced in mouse
clone IS7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Scegli un formato
100 TEST
406,00 €
406,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 TEST
406,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
406,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
IS7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD22(933)
Categorie correlate
Descrizione generale
The antibody IS7 reacts with CD22 (BL-CAM), a 130 kDa type I transmembrane glycoprotein (immunoglobulin superfamily) expressed in the cytoplasm of pro-B and pre-B lymphocytes, and on the surface of mature and activated B lymphocytes; it is lost on plasma cells, peripheral blood T lymphocytes, granulocytes and monocytes.
Immunogeno
Reh human cell line
Applicazioni
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 10 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (1 mL) is sufficient for 100 tests.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)