Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB5700914
Sigma-Aldrich
Anti- Caspase-3 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
357,00 €
357,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
357,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
357,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
3.65 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CASP3(836)
Descrizione generale
This gene encodes a protein which is a member of the cysteine-aspartic acid protease (caspase) family. Sequential activation of caspases plays a central role in the execution-phase of cell apoptosis. Caspases exist as inactive proenzymes which undergo proteolytic processing at conserved aspartic residues to produce two subunits, large and small, that dimerize to form the active enzyme. This protein cleaves and activates caspases 6, 7 and 9, and the protein itself is processed by caspases 8, 9 and 10. It is the predominant caspase involved in the cleavage of amyloid-beta 4A precursor protein, which is associated with neuronal death in Alzheimer′s disease. Alternative splicing of this gene results in two transcript variants that encode the same protein.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 55-160 of human Caspase-3 (NP_004337.2).
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)