Documenti fondamentali
CDS024281
Sigma-Aldrich
(R)-Α-(Fmoc-amino)-tetrahydro-2H-pyran-4-acetic acid
Scegli un formato
50 MG
172,00 €
172,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
172,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H23NO5
Peso molecolare:
381.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
172,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
AldrichCPR
Stato
solid
Gruppo funzionale
Fmoc
Stringa SMILE
OC([C@@H](C1CCOCC1)NC(OCC2C3=C(C4=C2C=CC=C4)C=CC=C3)=O)=O
InChI
1S/C22H23NO5/c24-21(25)20(14-9-11-27-12-10-14)23-22(26)28-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,14,19-20H,9-13H2,(H,23,26)(H,24,25)/t20-/m1/s1
WNRMJMFKNFPDFJ-HXUWFJFHSA-N
Altre note
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)