SAB4502616
Anti-NF-κB p65 (Acetyl-Lys310) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
NFKB3, RELA, TF65, nuclear factor NF-κ-B p65 subunit, p65
Scegli un formato
459,00 €
Scegli un formato
About This Item
459,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 60 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys310)
Informazioni sul gene
human ... RELA(5970)
Categorie correlate
Descrizione generale
RELA (v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A) codes for the important constituent of the NF-κB (nuclear factor κ-B) complex. It is located on human chromosome 11q13.1. It is also called as nuclear factor κB subunit 3 (NFKB3).
Immunogeno
Immunogen Range: 275-324
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)