AB356492M
Anti-Cas9 (Chicken Polyclonal)
from chicken
Sinonimo/i:
SaCas9, CRISPR-associated endonuclease Cas9
Origine biologica
chicken
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
unpurified
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
bacteria, Staphylococcus aureus
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgY
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Cas9 in HEK293 cells transfceted with GFP-Cas9 from Staphylococcus aureus (Courtesy of Dr. Gerry Shaw).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Cas9 in 40 µg of lysate from HEK293 cells transfected with GFP-Cas9 from Staphylococcus aureus.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2