Vai a
577006
Sodium palmitate-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Hexadecanoic acid-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8 sodium salt, Palmitic acid-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8 sodium salt, Sodium hexadecanoate-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
13CH3(CH213CH2)7CO2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.35
NACRES:
NA.13
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+8
Form:
solid
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
mass shift
M+8
SMILES string
[Na+].[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i1+1,3+1,5+1,7+1,9+1,11+1,13+1,15+1;
InChI key
GGXKEBACDBNFAF-CZRUWCNSSA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
605786700258605751
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C, 98% (CP)
description
99 atom % 13C, 99% (CP)
mass shift
M+8
mass shift
M+8
mass shift
M+16
mass shift
M+16
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)