SAB4200839
Anti-Acetylcholinesterase (AChE) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
AChE
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 1:1000-1:2000 using whole extracts of Jurkat cells.
immunofluorescence: 1:1000-1:20000 using Human A431
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACHE(43)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)