MAB303
Anti-Acetylcholinesterase Antibody, clone AE-1
clone AE-1, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-ACEE, Anti-N-ACHE, Anti-YT
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AE-1, monoclonal
Reattività contro le specie
canine, bovine, human, chicken, guinea pig, monkey
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACHE(43)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry
Western Blot
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2