SAB4200705
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
monoclonal, N52
Sinonimo/i:
Anti-CMT2CC, Anti-NFH
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Neurofilament 200 (Phos and Non-Phos) antibody, Mouse monoclonal, clone N52, purified from hybridoma cell culture
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N52, monoclonal
PM
~200 kDa
Reattività contro le specie
mouse, pig, feline, rat, monkey, bovine, human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 2.5-5 μg/mL using human neuroblastoma SH-SY5Y cell line fresh lysate
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 10 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human Cerebellum sections
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
pig ... NEFH(100156492)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)