SAB4200489
Anti-Occludin (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-OCLN
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~65 kDa
Reattività contro le specie
human, dog
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded human colon.
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using MDCK cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using extracts of Caco-2 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OCLN(100506658)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Complex Phenotype of Mice Lacking Occludin, a Component of Tight Junction Strands