MABF18
Anti-Interleukin-1 beta (IL-1B) Antibody, clone 4A7
clone AB34_41.4H12.4A7, from mouse
Sinonimo/i:
interleukin 1, beta, catabolin, pro-interleukin-1-beta, IL-1 beta, IL1-BETA, preinterleukin 1 beta, interleukin-1 beta, Catabolin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AB34_41.4H12.4A7, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL1B(3553)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected 10 µg of human Interleukin-1 beta recombinant protein.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human Interleukin-1 beta recombinant protein
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1