MABF301
Anti-Interleukin-7/IL-7 Antibody, clone 7B1.1
clone 7B1.1, from mouse
Sinonimo/i:
Interleukin-7, IL-7
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7B1.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL7(3574)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected 0.5 µg of recombinant Interleukin-7/IL-7.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1