SAB4200141
Anti-Rictor antibody produced in rabbit
~1-2 μg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
ANTI-Pianissimo, ANTI-Rapamycin-insensitive companion of mTOR, ANTI-TORC2-specific protein AVO3, Anti-RPTOR independent companion of MTOR, complex 2, AVO3
Scegli un formato
447,00 €
Scegli un formato
About This Item
447,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~190 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1-2 μg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using a working concentration of 5-10 ug/mL is recommended using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded rat testis sections and biotin / ExtrAvidin Peroxidase staining system.
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using a working amount of 5-10 μg is recommended using lysates of human HeLa cells.
western blot: 1-2 μg/mL using a working concentration of 1-2 μg/mL is recommended using whole extracts of mouse C2C12 cells.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RICTOR(253260)
mouse ... rictor(78757)
rat ... rictor(310131)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)