Documenti
05-525
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Rad50, clone 13B3/2C6
clone 13B3/2C6, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-NBSLD, Anti-RAD502, Anti-hRad50
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
13B3/2C6, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAD50(10111)
mouse ... Rad50(19360)
Specificità
Rad50
Immunogeno
Proteina di fusione con GST, corrispondente ai residui 1-425 della Rad50 umana
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L′anticorpo anti-Rad50, clone 13B3/2C6 è un anticorpo monoclonale di topo di alta qualità per il rilevamento di Rad50& è stato validato per l′uso in IP & WB.
Sottocategoria di ricerca
Ciclo cellulare, replicazione del DNA & riparazione del DNA.
Qualità
Testato di routine mediante immunoblotting su lisato nucleare di cellule HeLa
Descrizione del bersaglio
153kDa
Stato fisico
Cromatografia con proteina G
Formato: purificato
PBS 10 mM, pH 7,4
Stoccaggio e stabilità
2 anni a -20 °C
Risultati analitici
Controllo
Controllo antigenico positivo: N° Cat. 12-309, estratto nucleare di cellule HeLa. Aggiungere un egual volume di Laemmli sample buffer riducente a 10 μL di estratto e far bollire per 5 minuti per ottenere una preparazione ridotta. Caricare 20 μg di estratto ridotto per corsia del minigel.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Mutations in the MRE11, RAD50, XRS2, and MRE2 genes alter chromatin configuration at meiotic DNA double-stranded break sites in premeiotic and meiotic cells.
Ohta, K, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 95, 646-651 (1998)
K M Trujillo et al.
The Journal of biological chemistry, 273(34), 21447-21450 (1998-08-15)
Genetic studies in yeast have indicated a role of the RAD50 and MRE11 genes in homologous recombination, telomere length maintenance, and DNA repair processes. Here, we purify from nuclear extract of Raji cells a complex consisting of human Rad50, Mre11
Tobias Hohenauer et al.
EMBO molecular medicine, 5(6), 919-934 (2013-05-15)
Pigment cells and neuronal cells both are derived from the neural crest. Here, we describe the Pit-Oct-Unc (POU) domain transcription factor Brn3a, normally involved in neuronal development, to be frequently expressed in melanoma, but not in melanocytes and nevi. RNAi-mediated
Bogdan I Gerashchenko et al.
Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical Cytology, 77(10), 940-952 (2011-02-04)
Radiosensitization of mammalian cells by heat is believed to involve the inhibition of repair of DNA double-strand breaks (DSBs). The Mre11 complex (composed of Mre11, Rad50, and Nbs1) is involved in DSB repair and forms foci at sites of radiation-induced
G M Dolganov et al.
Molecular and cellular biology, 16(9), 4832-4841 (1996-09-01)
In this report, we describe the identification and molecular characterization of a human RAD50 homolog, hRAD50. hRAD50 was included in a collection of cDNAs which were isolated by a direct cDNA selection strategy focused on the chromosomal interval spanning 5q23