Documenti fondamentali
SAB3500901
Sigma-Aldrich
Anti-ANTHRAX PROTECTIVE ANTIGEN antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Scegli un formato
100 μG
424,00 €
424,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
424,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
424,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
bacteria
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Anthrax toxin comprises of protective antigen (PA), lethal factor (LF) and edema factor (EF).
Immunogeno
Antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to 14 amino acids at the carboxy terminus of the Anthrax protective antigen protein.
Azioni biochim/fisiol
B. anthracis liberates toxins that plays a vital role in establishing and maintaining infection.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500901.
Stato fisico
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodim azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Detection of anthrax protective antigen (PA) using europium labeled anti-PA monoclonal antibody and time-resolved fluorescence.
Stoddard RA, et al.
Journal of Immunological Methods, 408, 78-88 (2014)